Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
APOSOR11988-250MGEA
0
EUR
APOSOR11988-250MG
APOSOR11988-1G
Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(4-chlorphenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085064 CAS-Nummer: 127919-28-2 |