4-Brom-N-butylbenzamid
APOSOR11942-1GEA 0 EUR
APOSOR11942-1G APOSOR11942-5G
4-Brom-N-butylbenzamid
4-Brom-N-butylbenzamid
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456169
CAS-Nummer: 78080-34-9