6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11937-250MGEA 0 EUR
APOSOR11937-250MG APOSOR11937-1G
6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel: C₈H₉BrN₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09801048
CAS-Nummer: 951884-90-5