2-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11697-5GEA
473
EUR
APOSOR11697-5G
APOSOR11697-1G
2-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800950 CAS-Nummer: 951885-17-9 |