Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
APOSOR11685-1GEA
0
EUR
APOSOR11685-1G
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-4-oxazolcarboxylat
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₅ Molecular Weight: 262,2200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179429 CAS-Nummer: 72030-87-6 |