3-Chlor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR11665-1GEA 276 EUR
APOSOR11665-1G
3-Chlor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BClNO₃
Schmelzpunkt: 150…153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09800856
CAS-Nummer: 957120-51-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR