8-Brom-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11664-1GEA 17.6 EUR
APOSOR11664-1G
8-Brom-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
8-Brom-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₇H₅BrClN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800973
CAS-Nummer: 957120-43-3