8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11663-1GEA 176 EUR
APOSOR11663-1G APOSOR11663-250MG
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
8-Brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₈H₈BrClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800972
CAS-Nummer: 957120-41-1