3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR11654-5GEA
832
EUR
APOSOR11654-5G
APOSOR11654-1G
3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Molecular Weight: 227,4500 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09800861 CAS-Nummer: 957120-57-9 |