2-Brom-N-hexylbenzolsulfonamid
APOSOR11646-1GEA
0
EUR
APOSOR11646-1G
APOSOR11646-5G
2-Brom-N-hexylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-hexylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₈BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800964 CAS-Nummer: 951883-96-8 |