3-Chlor-6-(cyclohexylamino)pyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11638-5GEA 350 EUR
APOSOR11638-5G APOSOR11638-1G
3-Chlor-6-(cyclohexylamino)pyridazin
3-Chloro-6-(cyclohexylamino)pyridazine
Formel: C₁₀H₁₄ClN₃
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00968568
CAS-Nummer: 1014-77-3