2-Brom-N-pentylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11633-1GEA
132
EUR
APOSOR11633-1G
APOSOR11633-5G
2-Brom-N-pentylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-pentylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800967 CAS-Nummer: 951883-99-1 |