4-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11619-1GEA
102
EUR
APOSOR11619-1G
APOSOR11619-5G
4-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
4-Brom-N,N-diisopropylbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₈BrNO Molecular Weight: 284,1921 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00591594 CAS-Nummer: 79606-46-5 |