3-Chlor-6-(3-methoxypropylamino)pyridazin
APOSOR11607-1GEA
0
EUR
APOSOR11607-1G
APOSOR11607-5G
3-Chlor-6-(3-methoxypropylamino)pyridazin
3-Chlor-6-(3-methoxypropylamino)pyridazin
Formel:
C₈H₁₂ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08363096 CAS-Nummer: 898656-60-5 |