4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
APOSOR11595-1GEA
0
EUR
APOSOR11595-1G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₃ Molecular Weight: 219,0500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09801045 CAS-Nummer: 957120-71-7 |