5-Brom-4-isopropylpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11585-5GEA 816 EUR
APOSOR11585-5G APOSOR11585-1G
5-Brom-4-isopropylpyrimidin 98%
5-Brom-4-isopropylpyrimidin
Formel: C₇H₉BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800930
CAS-Nummer: 951884-28-9