Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat Hydrochlorid
APOSOR11575-5GEA
0
EUR
APOSOR11575-5G
APOSOR11575-1G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat Hydrochlorid
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800986 CAS-Nummer: 957120-75-1 |