3-Brom-N-tert-butylbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR11560-5GEA
357
EUR
APOSOR11560-5G
APOSOR11560-1G
3-Brom-N-tert-butylbenzamid 97%
3-Brom-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00751498 CAS-Nummer: 42498-39-5 |