5-Brom-4-o-tolylpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11554-1GEA 118 EUR
APOSOR11554-1G APOSOR11554-5G
5-Brom-4-o-tolylpyrimidin 98%
5-Brom-4-o-tolylpyrimidin
Formel: C₁₂H₁₁BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475895
CAS-Nummer: 941294-34-4