2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR11546-1GEA 40.8 EUR
APOSOR11546-1G APOSOR11546-25G APOSOR11546-5G
2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin 98%
2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin
Formel: C₈H₉BrN₂O
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03909755
CAS-Nummer: 142404-84-0