2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichlorchinoxalin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11539-250MGEA 121 EUR
APOSOR11539-250MG APOSOR11539-1G
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichlorchinoxalin 96%
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichlorchinoxalin
Formel: C₁₂H₁₂Cl₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475905
CAS-Nummer: 281211-09-4