4-Chlor-2-methoxy-N-methylanilin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11538-250MGEA 188 EUR
APOSOR11538-250MG APOSOR11538-1G
4-Chlor-2-methoxy-N-methylanilin 96%
4-Chlor-2-methoxy-N-methylanilin
Formel: C₈H₁₀ClNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00027506
CAS-Nummer: 35122-79-3