5-Brom-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11511-1GEA 132 EUR
APOSOR11511-1G APOSOR11511-5G
5-Brom-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidin 98%
5-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₉BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800946
CAS-Nummer: 941294-41-3