3-Brom-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11497-5GEA
205
EUR
APOSOR11497-5G
APOSOR11497-1G
3-Brom-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamid 98%
3-Brom-N-cyclohexyl-5-nitrobenzamid
Formel:
C₁₃H₁₅BrN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475857 CAS-Nummer: 941294-22-0 |