3-Brom-N-cyclopentyl-5-nitrobenzamid 97%
APOSOR11491-5GEA 0 EUR
APOSOR11491-5G APOSOR11491-1G
3-Brom-N-cyclopentyl-5-nitrobenzamid 97%
3-Brom-N-cyclopentyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475860
CAS-Nummer: 941294-18-4