1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR11479-1GEA 93.9 EUR
APOSOR11479-1G APOSOR11479-5G
1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol 97%
1,4-Dibrom-2,5-bis(brommethyl)benzol
Formel: C₈H₆Br₄
Schmelzpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411745
CAS-Nummer: 35335-16-1
UN: 3261
ADR: 8,II