2-Brom-N-(2,4-dimethylphenyl)benzolsulfonamid 98%
APOSOR11470-1GEA 0 EUR
APOSOR11470-1G APOSOR11470-5G
2-Brom-N-(2,4-dimethylphenyl)benzolsulfonamid 98%
2-Brom-N-(2,4-dimethylphenyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05617812
CAS-Nummer: 941294-29-7