3-Chlor-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11445-1GEA 183 EUR
APOSOR11445-1G
3-Chlor-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
3-Chlor-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₇BClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475818
CAS-Nummer: 957034-65-0