3-Chlor-6-(1-imidazolyl)pyridazin 96%
Achtung
APOSOR11420-1GEA 0 EUR
APOSOR11420-1G APOSOR11420-5G
3-Chlor-6-(1-imidazolyl)pyridazin 96%
3-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyridazine
Formel: C₇H₅ClN₄
Schmelzpunkt: 182…187 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02323226
CAS-Nummer: 71037-71-3