4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR11404-1GEA
176
EUR
APOSOR11404-1G
APOSOR11404-5G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid 97%
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid
Formel:
C₉H₈BrN₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475848 CAS-Nummer: 957034-91-2 |