4-Brom-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazol 97%
APOSOR11403-1GEA
0
EUR
APOSOR11403-1G
APOSOR11403-5G
4-Brom-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazol 97%
4-Bromo-1-(2-nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆BrN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475850 CAS-Nummer: 957034-96-7 |