Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11400-1GEA 142 EUR
APOSOR11400-1G
Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 283,1212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09475853
CAS-Nummer: 135995-45-8