4-(4-Bromphenyl)-2-methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111500-1GEA 339 EUR
APOSOR111500-1G
4-(4-Bromphenyl)-2-methylpyrimidin
4-(4-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Formel: C₁₁H₉BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02089754
CAS-Nummer: 499785-50-1