2-(Chlormethyl)-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110829-1GEA
14.7
EUR
APOSOR110829-1G
APOSOR110829-5G
2-(Chlormethyl)-5-nitrobenzoxazol
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Formel:
C₈H₅ClN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01596292 CAS-Nummer: 119198-10-6 |