Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110709-1GEA
77.1
EUR
APOSOR110709-1G
APOSOR110709-5G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176746 CAS-Nummer: 158001-04-8 |