5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110683-1GEA
118
EUR
APOSOR110683-1G
APOSOR110683-10G
APOSOR110683-5G
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonsäure
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Formel:
C₅H₇ClN₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
499785-48-7 |