4-Amino-1-ethyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110643-1GEA
85.8
EUR
APOSOR110643-1G
4-Amino-1-ethyl-1H-pyrazol
4-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05861667 CAS-Nummer: 876343-24-7 |