5-Methoxy-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110371-1GEA
120
EUR
APOSOR110371-1G
APOSOR110371-250MG
5-Methoxy-1H-indazol
5-Methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,1600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781657 CAS-Nummer: 94444-96-9 |