Ethyl-(6-chlorimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110350-5GEA 520 EUR
APOSOR110350-5G APOSOR110350-1G
Ethyl-(6-chlorimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetat
Ethyl-(6-chlorimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetat
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molecular Weight: 238,68
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699212
CAS-Nummer: 59128-02-8