3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110160-1GEA
17.6
EUR
APOSOR110160-1G
APOSOR110160-5G
3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Molecular Weight: 244,0852 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00995843 CAS-Nummer: 117391-50-1 |