3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR110071-1GEA 168 EUR
APOSOR110071-1G
3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,4800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111834
CAS-Nummer: 342613-67-6