2-Chlorethyl-ethylsulfid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR10841-5GEA
109
EUR
APOSOR10841-5G
2-Chlorethyl-ethylsulfid 98%
2-Chlorethyl-ethylsulfid
Formel:
C₄H₉ClS Siedepunkt: 156…157 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000979 CAS-Nummer: 693-07-2 EINECS: 211-742-1 UN: 2929 ADR: 6.1+3,II |