4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR10533-10GEA
82.9
EUR
APOSOR10533-10G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure 97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₆ Molecular Weight: 224,96 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632202 CAS-Nummer: 85107-55-7 |