4-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10518-5GEA 597 EUR
APOSOR10518-5G APOSOR10518-1G
4-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molecular Weight: 221,06
Schmelzpunkt: 206…216 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411955
CAS-Nummer: 850568-13-7