4-Iod-1-methylimidazol-5-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR10513-250MGEA
394
EUR
APOSOR10513-250MG
4-Iod-1-methylimidazol-5-carbaldehyd
4-Iod-1-methylimidazol-5-carbaldehyd
Formel:
C₅H₅IN₂O Molecular Weight: 236,0105 g/mol Schmelzpunkt: 100…104 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01632219 CAS-Nummer: 189014-13-9 |