4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10430-1GEA 52.4 EUR
APOSOR10430-1G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
Schmelzpunkt: 174…178 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411956
CAS-Nummer: 762262-07-7