3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Achtung
APOSOR10405-1GEA 0 EUR
APOSOR10405-1G APOSOR10405-5G APOSOR10405-25G
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Molecular Weight: 248,083 g/mol
Schmelzpunkt: 206…210 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411930
CAS-Nummer: 269409-73-6