3-tert-Butyl-5-methylphenylboronsäure
Achtung
APOSOR10396-250MGEA 0 EUR
APOSOR10396-250MG APOSOR10396-1G
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronsäure
3-tert-Butyl-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₇BO₂
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411938
CAS-Nummer: 193905-93-0