3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10361-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10361-1G APOSOR10361-25G APOSOR10361-5G
3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
3-(Benzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Molecular Weight: 228,06
Schmelzpunkt: 125…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093063
CAS-Nummer: 156682-54-1