4-(Aminomethyl)tetrahydropyran HCl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10334-100GEA 620 EUR
APOSOR10334-100G APOSOR10334-5G APOSOR10334-25G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran HCl 98%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran HCl
Formel: C₆H₁₄ClNO
Schmelzpunkt: 180…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411928
CAS-Nummer: 389621-78-7